Läs mer
(2-Methylbenzyl)triphenylphosphonium chloride, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479572
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479572 10 g 10g
11489572 50 g 50g
11499572 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479572 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10719.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63368-36-5
Molekylformel C26H24ClP
Molekylvikt (g/mol) 402.90
MDL-nummer MFCD00031577
InChI-nyckel RDHRQYBAQXBTNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methylbenzyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, 2-methylphenyl methyl triphenyl-, chloride, 2-methylbenzyl triphenylphosphoniumchloride, phosphonium, 2-methylphenyl methyl triphenyl-, chloride 1:1, 2-methylphenyl methyl triphenylphosphanium chloride, c26h24p.cl, 2-methylbenzyl triphenyl phosphonium chloride, acmc-20appb
PubChem CID 113182
IUPAC-namn (2-methylphenyl)methyl-triphenylphosphanium;chloride
LEDER [Cl-].CC1=CC=CC=C1C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Methylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt 270°C to 275°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 4172676
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 402.91
Procent renhet ≥98%