Läs mer
2-metylbensylamin, 98 %
Produktkod. 11397355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397355 1 g 1g
11307365 5 g 5g
11317365 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05243.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 89-93-0 | C8H11N | 121,183 g/mol
2-metylbensylamin, används vid framställning av boc-2-alkylaniliner: N-(tert-butoxikarbonyl)-l-metylbensylamin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-metylbensylamin, används vid framställning av boc-2-alkylaniliner: N-(tert-butoxikarbonyl)-1-metylbensylamin
Löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-93-0
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.183
MDL-nummer MFCD00008112
InChI-nyckel CJAAPVQEZPAQNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzylamine, o-tolylmethanamine, o-methylbenzylamine, benzenemethanamine, 2-methyl, o-xylylamine, benzylamine, o-methyl, 2-methylphenyl methanamine, alpha-amino-o-xylene, alpha-amino-2-xylene, 1-2-methylphenyl methanamine
PubChem CID 6993
IUPAC-namn (2-metylfenyl)metanamin
LEDER CC1=CC=CC=C1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbenzylamine
Kokpunkt 198 °C till 200 °C
Flampunkt 83 °C (181 °F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1099406
Formel vikt 121.18
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbenzylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.