Läs mer
2-metylbifenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324554
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324554 1 g 1g
11334554 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324554 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01312.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 643-58-3 | C13H12 | 168.239 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643-58-3
Molekylformel C13H12
Molekylvikt (g/mol) 168.239
MDL-nummer MFCD00008517
InChI-nyckel ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbiphenyl, 2-methyl-1,1'-biphenyl, 2-phenyltoluene, 2-methyl biphenyl, o-phenyltoluene, o-methylbiphenyl, 2-methyl-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-methyl, biphenyl, 2-methyl, unii-x937mq8s1t
PubChem CID 12563
IUPAC-namn 1-metyl-2-fenylbensen
LEDER CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbiphenyl
Smältpunkt 0 °C
Densitet 1.01
Kokpunkt 256°C
Flampunkt 107°C (224°F)
Brytningsindex 1.591
Kvantitet 1 g
Beilstein 2039655
Formel vikt 168.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.