Läs mer
2-Methylbutan-2-ol, Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10726491 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10726491 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10726491 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4480/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 75-85-4
Smältpunkt -12°C
Färg Colorless
Kokpunkt 102°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C5H12O
MDL-nummer 4478
Kvantitet 500 mL
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
InChI-nyckel MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C)(C)O
IUPAC-namn 2-methylbutan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 88.15
PubChem CID 6405
Ångdensitet 3.04
Formel vikt 88.15g/mol
Ångtryck 12mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.