Läs mer
2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-3-8(2)7-12-13-10-5-4-9(14(16)17)6-11(10)15(18)19/h4-8,13H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 266.1015 |