missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutanal 2,4-Dinitrophenylhydrazone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-3-8(2)7-12-13-10-5-4-9(14(16)17)6-11(10)15(18)19/h4-8,13H,3H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 266.1015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?