Läs mer
2-metylbutan, reagenskvalitet, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15667940 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15667940 500 mL Glasflaska 500ml
15637940 1 L Glasflaska 1 L
15647940 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15667940 Leverantör Fluka Leverantörsnummer M32631500ML
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-78-4
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009338
InChI-nyckel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-namn 2-metylbutan
LEDER CCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutane
Smältpunkt -160 °C
Färg Färglös
Densitet 0,62 g/ml vid 25 °C
Kokpunkt 28 °C (1013 hPa)
Flampunkt −51 °C (−59,8 °F)
Tändpunkt 788 °F
Odör Kännetecken
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH(CH3)2
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1265
Beilstein 1730723
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Ångdensitet 2.6 (vs luft)
Formel vikt 72,15 g/mol
Ångtryck 11,17 psi (20 °C)
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.