Produktkod. 15673650
Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Förpackning:
Glass bottle
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15673650
1 L
Glass bottle
1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15673650
Leverantör
Honeywell Research Chemicals
Leverantörsnummer
3204041L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagent Grade,≥99%
≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
2-Methylbutane
CAS
78-78-4
Smältpunkt
-160°C
Färg
Colorless
Densitet
0.62g/mL at 25°C
Kokpunkt
28°C (1013 hPa)
Flampunkt
−51°C (−59.8°F)
Tändpunkt
788°F
Odör
Characteristic
Förpackning
Glass bottle
Molekylformel
C5H12
Linjär formel
CH3 CH2 CH(CH3 )2
MDL-nummer
MFCD00009338
Kvantitet
1 L
UN-nummer
UN1265
Beilstein
1730723
Synonym
isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
Löslighetsinformation
Insoluble in water
InChI-nyckel
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CCC(C)C
IUPAC-namn
2-methylbutane
Molekylvikt (g/mol)
72.15
PubChem CID
6556
Ångdensitet
2.6 (vs air)
ChEBI
CHEBI:30362
Formel vikt
72.15g/mol
Ångtryck
11.17psi (20°C)
Procent renhet
≥99%
Kvalitet
ReagentPlus
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .