Läs mer
2-Methylbutane-d12, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutane-D12 |
| CAS | 13351-96-7 |
| Molekylformel | C5 D12 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 3-(methyl-d3)- (8 CI, 9 CI), Butane-1,1,1,2,3,3,4,4,4-d9, 2-methyl-d3- (7 CI), Isopentane-d12, 3-(Methyl-d3)butane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9, 2-Methylbutane-d12, 2-Methylbutane-D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonadeuterio-3-(trideuteriomethyl)butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.2227 |
| Formel vikt | 84.1692 g/mol |
| Visa mer |