Läs mer
2-Methylbutane, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutane |
| CAS | 78-78-4 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.62g/cm3 (20°C) |
| Kokpunkt | 28°C |
| Flampunkt | -57°C (70.6°F) |
| Odör | Characteristic |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Molekylformel | C5H12 |
| MDL-nummer | MFCD00009338 |
| Visa mer |