Läs mer
2-metylbutan, Solstice
Produktkod. 16606133
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16606133 6 x 1 L Glasflaska
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16606133 Leverantör Fluka Leverantörsnummer M326316X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4830.00 SEK
    4024.00 SEK / Paket med 6
    Save 806.00 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-03-2027
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 78-78-4
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt < -35 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Kokpunkt 28 °C (1,013 hPa)
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
Procent renhet min. 99,0 %
Kvalitet Reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: isopentane