Läs mer
2-Metylbutan, för HPLC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10526494 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10526494 1 L Glasflaska 1 L
10602265 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10526494 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 427730010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 78-78-4 | C5H12 | 72,15 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
för HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-78-4
Molekylformel C5H12
Molekylvikt (g/mol) 72.15
MDL-nummer MFCD00009338
InChI-nyckel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopentane, isoamylhydride, butane, 2-methyl, dimethylethylmethane, ethyldimethylmethane, 1,1,2-trimethylethane, iso-pentane, 1,1-dimethylpropane, butanes, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-namn 2-metylbutan
LEDER CCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutane
Namnnotering For HPLC
Abs. 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 240nm, 0.01 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 400nm, 0.07 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 220nm, 0.3 max. 1 cm cell vs HPLC−grade water at 210nm, 1 max. 1 cm cell vs HPLC grade water at 195nm
Smältpunkt -160.0°C
Densitet 0.6200g/mL, 0.62
Kokpunkt 30.0°C
Flampunkt −51°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)2
Brytningsindex 1.3530 to 1.3550
Kvantitet 1 L
Rester efter avdunstning 0.0003% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrocarbons, oils and ether, slightly soluble in alcohol
Formel vikt 72.15
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet HPLC
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –