Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutane |
| Namnnotering | För HPLC |
| Abs. | 0,01 max. 1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten vid 240 nm, 0,01 max. 1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten vid 400 nm, 0,07 max. 1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten vid 220 nm, 0,3 max 1 cm cell vs HPLC-klassat −vatten vid 210 nm, 1 max 1 cm cell vs HPLC-klassat vatten vid 195 nm |
| Smältpunkt | -160,0 °C |
| Densitet | 0.6200g/mL, 0.62 |
| Kokpunkt | 30,0 °C |
| Flampunkt | −51 °C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C2H5CH(CH3)2 |
| Brytningsindex | 1,3530 till 1,3550 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2-Methylbutane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
Endast användning för forskning i RUO –