Läs mer
2-metylbutan, TRC
Produktkod. 30478206
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478206 10 g
1 options
Produktkod. 30478206 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22740010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutane
CAS 78-78-4
Molekylformel C5 H12
Kvantitet 10 g
Synonym Butane, 2-methyl-, 2-Methylbutane, 1,1,2-Trimethylethane, Borger Isopentane, Exxsol Isopentane S, Isopentane, Methylbutane, NSC 119476, R 601A, iso-Pentane
InChI formel InChI=1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
LEDER CCC(C)C
IUPAC-namn 2-metylbutan
Molekylvikt (g/mol) 72.15
Formel vikt 72.0939