Läs mer
2-Methylbutyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutyl Chloroformate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-3-5(2)4-9-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 150.04 |