Läs mer
2-metylbutylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10125772
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10125772 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10452733 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10548744 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10125772 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01376DA
Kemiska identifierare
CAS 96-15-1
Molekylformel C5H13N
Molekylvikt (g/mol) 87.166
MDL-nummer MFCD00008147
InChI-nyckel VJROPLWGFCORRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutylamine, 1-butanamine, 2-methyl, 1-amino-2-methylbutane, 2-methylbutyl amine, 2-methyl-1-butylamine, 2-methylbutanamine, 2-methyl-1-butanamine, butylamine, 2-methyl, 1-amino-2-methyl-butane, 2-methyl-butylamine
PubChem CID 7283
IUPAC-namn 2-metylbutan-1-amin
LEDER CCC(C)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel C2H5CH(CH3)CH2NH2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 87.16
Procent renhet 95%