Läs mer
2-Metylbutyraldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutanal |
| CAS | 96-17-3 |
| Molekylformel | C5 H10 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Butanal, 2-methyl-, Butyraldehyde, 2-methyl- (6CI,8CI), Butyraldehyde, α-methyl- (3CI), 2-Methylbutanal, (RS)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutyraldehyde, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutyraldehyde, 2-Methylbutyric aldehyde, NSC 77077, α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyraldehyde, α-Methylbutyric aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)C=O |
| IUPAC-namn | 2-metylbutanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |