Learn More
2-Methylbutyraldehyde, TRC
Artikelnummer. 30468316
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packungsgröße:
10g
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30468316 10 g 10g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30468316 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29428510G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 2-Methylbutanal
CAS 96-17-3
Molecular Formula C5 H10 O
Quantity 10 g
Synonym Butanal, 2-methyl-, Butyraldehyde, 2-methyl- (6CI,8CI), Butyraldehyde, α-methyl- (3CI), 2-Methylbutanal, (RS)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutanal, (±)-2-Methylbutyraldehyde, 2-Ethylpropanal, 2-Formylbutane, 2-Methylbutyraldehyde, 2-Methylbutyric aldehyde, NSC 77077, α-Methyl-n-butanal, α-Methylbutanal, α-Methylbutyraldehyde, α-Methylbutyric aldehyde
InChI Formula InChI=1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)C=O
IUPAC Name 2-methylbutanal
Molecular Weight (g/mol) 86.13
Formula Weight 86.0732
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.