Läs mer
2-Metylsmörsyra, 98 %
Produktkod. 11454573
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11454573 500 mL 500ml
11349579 25 mL 25ml
11444573 100 mL 100ml
11464573 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11454573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11546.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 116-53-0 | C5H10O2 | 102,133 g/mol
2-Methylbutyric acid, kan användas som livsmedelstillsats för smör, grädde, ostsmak. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också vid syntes av 2-metylsmörsyraanhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Methylbutyric acid, kan användas som livsmedelstillsats för smör, grädde, ostsmak. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också vid syntes av 2-metylsmörsyraanhydrid.
Löslighet Det är lösligt
i vatten, men mycket lösligt i de flesta vanliga organiska lösningsmedel som kloroform, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-53-0
Molekylformel C5H10O2
Molekylvikt (g/mol) 102.133
MDL-nummer MFCD00002669
InChI-nyckel WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyric acid, dl-2-methylbutyric acid, butanoic acid, 2-methyl, ethylmethylacetic acid, methylbutyric acid, 2-methyl butyric acid, 2-methybutyric acid, methylethylacetic acid, active valeric acid, butyric acid, 2-methyl
PubChem CID 8314
ChEBI CHEBI:37070
IUPAC-namn 2-metylbutansyra
LEDER CCC(C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutyric acid
Densitet 0.937
Kokpunkt 175 °C till 176 °C
Flampunkt 73 °C (163 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.4055
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1720486
Löslighetsinformation Det är lösligt i vatten, men mycket lösligt i de flesta vanliga organiska lösningsmedel såsom kloroform och metanol.
Formel vikt 102.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylbutyric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylbutyric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.