Läs mer
2-metylbutyrylklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475177 5 g 5g
11485177 25 g 25g
11495177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22599.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 57526-28-0 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
2-Metylbutyrylklorid användes vid syntesen av 2-metylbutyramid, N-((R,S)-2-metylbutanoyl)salicylhydrazid, 2-metyl-1-fenyl-1-butanon, 1,1'-(1,3,7,9-tetrahydroxidibensofuran)-2,6-dimetylan-2,6-diylan-2,6-diyl).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-metylbutyrylklorid användes vid syntesen av 2-metylbutyramid, N-((R,S)-2-metylbutanoyl)salicylhydrazid, 2-metyl
-1-fenyl-1-butanon, 1,1'-(1,3,7,9-tetrahydroxidibensofuran-2-dimetyl)-2,6-metyl)-2,6-dimetyl)
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, aminer, baser, alkoholer, aktiva metaller, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57526-28-0
Molekylformel C5H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 120.576
MDL-nummer MFCD00041726
InChI-nyckel XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbutyryl chloride, dl-2-methylbutyryl chloride, butanoyl chloride, 2-methyl, ethylmethylacetylchloride, dl-2-methyl-butyryl chloride, rs-2-methylbutyryl chloride, 2-methyl-butyryl chloride, #, +-2-methyl butanoyl chloride
PubChem CID 93697
IUPAC-namn 2-metylbutanoylklorid
LEDER CCC(C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylbutyryl chloride
Densitet 0.98
Kokpunkt 116°C to 117°C
Flampunkt 20°C (68°F)
Brytningsindex 1.418
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 120.58
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.