Läs mer
2-Methylbutyryl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutyryl Chloride |
| CAS | 57526-28-0 |
| Molekylformel | C5H9ClO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (DL)-2-Methylbutanoyl Chloride, (RS)-2-Methylbutanoyl Chloride, (±)-2-Methylbutyryl Chloride, 2-Ethylpropanoyl Chloride, 2-Methylbutanoyl Chloride, 2-Methylbutyric Acid Chloride, dl-2-Methylbutyryl Chloride, alpha-Methylbutyryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 2-methylbutanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 120.8 |
| Formel vikt | 120.0342 |