Läs mer
2-Methylbutyrylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylbutyrylglycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-5(2)7(11)8-4-6(9)10/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| Formel vikt | 159.0895 |
| Procent renhet | >95% |