Läs mer
2-Methylcitric Acid-d3 (Mixture of diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylcitric Acid-d3 (Mixture of diastereomers) |
| CAS | 146764-58-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 D3 H7 O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2,3-Butane-4,4,4-d3-tricarboxylic acid','2-hydroxy- (9CI), 2-Hydroxy-1,2,3-butanetricarboxylic-4,4,4-d3 acid, 2-Hydroxy-1-(methyl-d3)propane-1,2,3-tricarboxylic acid, 2-(Methyl-d3)citric acid, 2-Methylcitric Acid-D3 (methyl-D3), 2-Methyl-d3-citric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4,4,4-trideuterio-2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.169 |
| Visa mer |