Läs mer
2-Methylcitric Acid (mixture of diastereomers), CDN
Produktkod. 30314339
Change view
Kvantitet:
0.01 g
Produktkod. Kvantitet
30314339 0.01 g
1 options
Produktkod. 30314339
Brand: CDN CDNX41760.01G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcitric Acid
CAS 6061-96-7
Molekylformel C7 H10 O7
Kvantitet 0.01 g
InChI formel InChI=1 S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14 H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
LEDER CC(C(=O)O)C(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxybutane-1,2,3-tricarboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.15
Formel vikt 206.0427 g/mol
Procent renhet min 90% Chemical Purity