Läs mer
2-Methylcitric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylcitric Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O7/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vikt | 206.0427 |
| Procent renhet | >95% |