Läs mer
2-Methylcoumaran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylcoumaran |
| CAS | 1746-11-8 |
| Molekylformel | C9H10O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,3-Dihydro-2-methylbenzo[b]furan, 2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran, 2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| LEDER | CC1Cc2ccccc2O1 |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.18 |
| Formel vikt | 134.0732 |