Läs mer
2-Methylcyclohexane-1,3-dione, 98+%
Produktkod. 11433544
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433544 25 g 25g
11423544 5 g 5g
11339579 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11218.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-55-1 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
2-metylcyklohexan-1,3-dion fungerar som en syntetisk mellanprodukt. Det är ett viktigt utgångsmaterial, exemplifierat i en formell syntes av akoron. Det används också i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methylcyclohexane-1,3-dion fungerar som en syntetisk mellanprodukt. Det är ett viktigt utgångsmaterial, exemplifierat i en formell syntes av akoron. Det används också i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Löslig i metanol (0,1 g/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-55-1
Molekylformel C7H10O2
Molekylvikt (g/mol) 126.16
MDL-nummer MFCD00001587
InChI-nyckel VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 2-methyl, 1,3-dimethylcycloadipic ketone, 2-methyl-1,3-cyclohexandione, 1-methyl-2,6-cyclohexanedione, ghl.pd_mitscher_leg0.98, 2-methylcyclohexan-1,3-dion, 2-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem15384, acmc-209a2g
PubChem CID 70945
IUPAC-namn 2-metylcyklohexan-1,3-dion
LEDER CC1C(=O)CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
Smältpunkt 204°C to 208°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1281598
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methanol ( 0.1g/mL). Insoluble in water.
Formel vikt 126.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.