Läs mer
2-Metylcyklohexanol, cis + trans, 97 %
Product Code. 11475313
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Unit Size:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11475313 2500 mL 2500ml
11465313 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11475313 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12877.0F
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114,188 g/mol
2-metylcyklohexanol används vid framställning av ättiksyra-(2-metyl-cyklohexylester) genom reaktion med ättiksyraanhydrid. Vidare används det för att studera effekten av organiska lösningsmedel på epoxidhydrolas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-metylcyklohexanol används vid framställning av ättiksyra-(2-metyl-cyklohexylester) genom reaktion med ättiksyraanhydrid. Vidare används det för att studera effekten av organiska lösningsmedel på epoxidhydrolas.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 583-59-5
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.188
MDL-nummer MFCD00001443
InChI-nyckel NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomers
PubChem CID 11418
IUPAC-namn 2-metylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCCCC1O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclohexanol
Namnnotering Cis + trans
Smältpunkt -21 °C
Densitet 0.929
Kokpunkt 163 °C till 166 °C
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2617
Beilstein 1847535
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.