Läs mer
2-Methylcyclohexanone, 98%
Produktkod. 10551462 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10551462 50 g 50g
10561462 250 g 250g
10638124 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10551462 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126610500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-60-8
InChI-nyckel LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC-namn 2-metylcyklohexan-1-on
LEDER CC1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclohexanone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -14.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9240g/mL, 0.924
Kokpunkt 162.0°C to 163.0°C
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H12O
Linjär formel CH3C6H9(=O)
Brytningsindex 1.4470 to 1.4490
Kvantitet 50 g
Beilstein 07, 14
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.