Läs mer
2-Methylcyclohexanone, 98%
Produktkod. 11359226
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359226 100 mL 100ml
15403097 500 mL 500ml
11369226 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14741.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 583-60-8 | C7H12O | 112.172 g/mol
2-Methylcyklohexanon används som ett doft- och smakämne. Den kan också användas för framställning av en ny pladienolid-analog ställning. Används även som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Methylcyclohexanone används som ett doft- och smakämne. Den kan också användas för framställning av en ny pladienolid-analog ställning. Används även som lösningsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol och dietyleter.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-60-8
Molekylformel C7H12O
Molekylvikt (g/mol) 112.172
MDL-nummer MFCD00001635
InChI-nyckel LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanone, o-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl, 2-metilcicloesanone, 2-methyl-1-cyclohexanone, methylanon, alpha-methylcyclohexanone, sexton b, 2-methyl-cyclohexanon, 2-methyl cyclohexanone
PubChem CID 11419
IUPAC-namn 2-metylcyklohexan-1-on
LEDER CC1CCCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclohexanone
Smältpunkt °C to 14°C
Densitet 0.925
Kokpunkt 162°C to 163°C
Flampunkt 46°C (114°F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2297
Beilstein 506751
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether.
Formel vikt 112.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.