Läs mer
2-Methylcyclohexylmethanol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylcyclohexylmethanol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 2105-40-0 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-cyclohexanemethanol, (2-Methylcyclohexyl)methanol, 2-Methylcyclohexanemethanol, Hexahydro-o-methylbenzyl Alcohol, NSC 19178 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h7-9H,2-6H2,1H3 |
| LEDER | OCC1C(C)CCCC1 |
| IUPAC-namn | (2-methylcyclohexyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |