Läs mer
2-Methylcyclopentane-1,3-dione, 98%
Produktkod. 11431668
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431668 100 g 100g
11411668 5 g 5g
11421668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11431668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13936.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 765-69-5 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
2-metylcyklopentan-1,3-dion är en effektiv synton för syntes av (± )-α -kuparenon. Alkyleringen av 2-metylcyklopentan-1,3-dion (A) med 2-(1-naftyl)etylbromid ger endast O-alkyleringsprodukten. Blandningar av C- och O-alkylderivat erhålls. Michael-addition av 2-metylcyklopentan-1,3-dion till metylvinylketon i vatten ger 2-metyl-2-(3-oxo-butyl)-1,3-cyklopentandion (3), en viktig mellanprodukt i naturlig produktkemi. 2-metylcyklopentan-1, 3-dion är en effektiv synton för syntes av (± )-α -kuparenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Methylcyclopentane-1,3-dion är en effektiv synton för syntes av (± )-α -kuparenon. Alkyleringen av 2-metylcyklopentan-1,3-dion (A) med 2-(1-naftyl)etylbromid ger endast O-alkyleringsprodukten. Blandningar av C- och O-alkylderivat erhålls. Michael-addition av 2-metylcyklopentan-1,3-dion till metylvinylketon i vatten ger 2-metyl-2-(3-oxo-butyl)-1,3-cyklopentandion (3), en viktig mellanprodukt i naturlig produktkemi. 2-metylcyklopentan-1, 3-dion är en effektiv synton för syntes av (± )-α -kuparenon.
Löslighet Löslighet i varm
metanol (nästan genomskinlig).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 765-69-5
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00001406
InChI-nyckel HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1,3-cyclopentanedione, 1,3-cyclopentanedione, 2-methyl, 2-methyl-1,3-cyclopentadione, 2-methyl-cyclopentane-1,3-dione, unii-c9lg5vp01c, c9lg5vp01c, methylcycle-d, pubchem2206, acmc-209p4n, benzil-related compound, 46
PubChem CID 13005
IUPAC-namn 2-metylcyklopentan-1,3-dion
LEDER CC1C(=O)CCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
Smältpunkt 212°C to 216°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1237255
Formel vikt 112.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.