Läs mer
2-metylcyklopentanon, 98 %
Produktkod. p-3758374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10144720 5 g Glasflaska 5g
10772675 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10144720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 247660050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1120-72-5 | C6H10O | 98,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-72-5
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.15
MDL-nummer MFCD00001414
InChI-nyckel ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 2-methyl, .alpha.-methylcyclopentanone, cyclopentanone, methyl, alpha-methylcyclopentanone, cyclopentan-1-one, 2-methyl, methylcyclopentanone, 2-methyl cyclopentanone, 3-methyl-2-cyclopentanone, 2-methyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 14265
IUPAC-namn 2-metylcyklopentan-1-on
LEDER CC1CCCC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclopentanone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 139°C to 140°C
Flampunkt 26°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4340 to 1.436
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether and acetone
Formel vikt 98.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methylcyclopentanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.