Läs mer
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid, cis + trans, 96%
Produktkod. 11367379
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367379 1 g 1g
11377379 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367379 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27815.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29555-02-0 | C5H7O2 | 99.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29555-02-0
Molekylformel C5H7O2
Molekylvikt (g/mol) 99.11
MDL-nummer MFCD00001293
InChI-nyckel AYEGPMGNMOIHDL-IUYQGCFVSA-M
Synonym 2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, trans-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid, acmc-1cg8e, 2-methyl-cyclopropanecarboxylic acid, 2-methyl cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 2-methyl
PubChem CID 99873
IUPAC-namn 2-metylcyklopropan-1-karboxylsyra
LEDER C[C@H]1C[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Namnnotering Cis + Trans
Kokpunkt 200°C to 203°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2323873
Formel vikt 100.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.