Läs mer
2-Methyldecane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyldecane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h11H,4-10H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 156.1878 |