missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methyldibenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methyldibenzofuran |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3 |
| Formel vikt | 182.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?