Läs mer
2-metyldibensotrotfen, TRC
Produktkod. 30135646
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135646 25 mg
30011898 5 mg
30005374 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135646 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM29975525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20928-02-3
Molekylformel C13 H10 S
Molekylvikt (g/mol) 198.28
Synonym 2-Methyldibenzo[b,d]thiophene;
IUPAC-namn 2-metyldibensotrothen
LEDER Cc1ccc2sc3ccccc3c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methyldibenzothiophene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10S/c1-9-6-7-13-11(8-9)10-4-2-3-5-12(10)14-13/h2-8H,1H3
Formel vikt 198.0503