Läs mer
2-Methylene-1,3-propanediol, 97%
Produktkod. 10626554 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10626554 5 g Glasflaska 5g
10441881 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10626554 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3513-81-3 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3513-81-3
Molekylformel C4H8O2
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00075162
InChI-nyckel JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylene-1,3-propanediol, 2-methylenepropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-methylene, 1,3-dihydroxy-2-methylenepropane, 1,3-dihydroxy-2-methylidenepropane, dimethylol ethylene, 2-methylene1,3-propanediol, 2-methylenepropan-1,3-diol, ksc573o4t, 1,3-propanediol,2-methylene
PubChem CID 77048
IUPAC-namn 2-metylidenpropan-1,3-diol
LEDER C=C(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylene-1, 3-propanediol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 93°C to 95°C (2.0 mmHg)
Flampunkt <110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2C(=CH2)CH2OH
Brytningsindex 1.4730 to 1.475
Kvantitet 5 g
Formel vikt 88.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.