Läs mer
2-Methylenecyclopropaneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylenecyclopropaneacetic Acid |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-2-5(4)3-6(7)8/h5H,1-3H2,(H,7,8) |
| Formel vikt | 112.0524 |