Läs mer
(2-Methylenecyclopropyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Methylenecyclopropyl)methanol |
| CAS | 29279-66-1 |
| Molekylformel | C5H8O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Methylenecyclopropanemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-4-2-5(4)3-6/h5-6H,1-3H2 |
| LEDER | OCC1CC1=C |
| IUPAC-namn | (2-methylidenecyclopropyl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vikt | 84.0575 |