missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylfluoranthene, TRC

Produktkod. 30012844
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012844 25 mg -
30009473 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30530525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33543-31-6
Molekylformel C17 H12
Molekylvikt (g/mol) 216.28
Synonym Fluoranthene, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Methylfluoranthene (ACI)
IUPAC-namn 2-methylfluoranthene
LEDER Cc1cc2c3ccccc3c4cccc(c1)c24

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methylfluoranthene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H12/c1-11-9-12-5-4-8-15-13-6-2-3-7-14(13)16(10-11)17(12)15/h2-10H,1H3
Formel vikt 216.0939
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.