Läs mer
2-Methylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309827
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309827 1 ml
1 options
Produktkod. 30309827 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15086068AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylfuran
CAS 534-22-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylfuran
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H6 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
LEDER Cc1occc1
IUPAC-namn 2-methylfuran
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 82.0419 g/mol