Läs mer
2-Methylfuran-d3 (1.0 mg/mL in Methanol) (>90%), TRC
Produktkod. 30405902
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30405902 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT19031X1ML
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylfuran-methyl-d3
CAS 64954-34-3
Molekylformel C5 2H3 H3 O
Kvantitet 1 mL
Synonym 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3)
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1occc1
IUPAC-namn 2-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvikt (g/mol) 85.12
Formel vikt 85.0607
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2-Methylfuran-methyl-d3 1.0 mg/mL