Läs mer
2-Methylfuran D3 (methyl D3) 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 64954-34-3 |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylformel | C5 2H3 H3 O |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 2-(Methyl-d3)furan, Furan, 2-(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1occc1 |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.12 |
| Visa mer |