missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylfuran-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylfuran-methyl-d3 |
| CAS | 64954-34-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C5 2H3 H3 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-(Methyl-d3)furan, Furan','2-(methyl-d3)-, 2-Methylfuran D3 (Methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1occc1 |
| IUPAC-namn | 2-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 85.12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?