missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Methylfuran D6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30314739
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314739 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314739 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15086067ME100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Methylfuran-d6
CAS 1398065-93-4
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylformel C5D6O
Kvantitet 1 mL
Synonym 5-Methylfuran-d6, NSC 3707-d6, NSC 5211-d6, Silvan-d6, Sylvan-d6, α-Methylfuran-d6;
InChI formel InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
LEDER [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)furan
Molekylvikt (g/mol) 88.14
Formel vikt 88.0795 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.