missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylfuran-d6, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylfuran-d6 |
| CAS | 1398065-93-4 |
| Molekylformel | C5D6O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 5-Methylfuran-d6, NSC 3707-d6, NSC 5211-d6, Silvan-d6, Sylvan-d6, α-Methylfuran-d6; |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1oc(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.14 |
| Formel vikt | 88.0795 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?