missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methylfuran-d6 (Stabilized with BHT), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylfuran-d6 |
| CAS | 1398065-93-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5D6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Methylfuran D6, Furan-2,3,4-d3','5-(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1oc(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4-trideuterio-5-(trideuteriomethyl)furan |
| Molekylvikt (g/mol) | 88.14 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?