Läs mer
2-Methylfuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methylfuran |
| CAS | 534-22-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5 H6 O |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 2-Methylfuran, 5-Methylfuran, NSC 3707, NSC 5211, Silvan, Sylvan, α-Methylfuran |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1occc1 |
| IUPAC-namn | 2-methylfuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1 |
| Visa mer |