Läs mer
2-metylglutarsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479413
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479413 100 g 100g
11459413 5 g 5g
11469413 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11823.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 617-62-9 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
2-Methylglutaric acid används som primära och sekundära intermediärer i farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-Methylglutaric acid används som primära och sekundära intermediärer
i farmaceutisk och kemisk forskning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-62-9
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00002661
InChI-nyckel AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylglutaric acid, alpha-methylglutaric acid, pentanedioic acid, 2-methyl, glutaric acid, 2-methyl, 2-methyl-glutaric acid, 2-methylglutarate, .alpha.-methylglutaric acid, 2-methyl glutaric acid, 2-methyl-pentanedioic acid, 2-methylpentanedioate
PubChem CID 12046
ChEBI CHEBI:68567
IUPAC-namn 2-metylpentandisyra
LEDER CC(CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylglutaric acid
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kokpunkt 214°C to 215°C (22 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1723219
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 146.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.